GF21250594
Platinum
tube, 100mm, outside diameter 0.95mm, inside diameter 0.60mm, wall thickness 0.175mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT007190
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 212-505-94
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
100 mm × 0.175 mm
D.E. × D.I.
0.95 mm × 0.60 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)