Documenti fondamentali
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
Sinonimo/i:
AB112600
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 102-926-88
Dimensioni celle
12.7 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)