Documenti fondamentali
1.18309
Supelco
Sodium dodecyl sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-788-1
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Potenza
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Impurezze
≤2% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
204-207 °C
Temp. transizione
flash point >150 °C
Solubilità
>130 g/L
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
490‑560 kg/m3
Compatibilità
passes test for identity (IR)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is commonly used asan ion pair reagent in ion pair chromatography.
Applicazioni
Sodium dodecyl sulfate can be used as an ionpair reagent and disperser agent in ion pair-based surfactant-assisteddispersive liquid–liquid micro extraction (IP-SA-DLLME) method for chromiumspeciation analysis.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4