Documenti fondamentali
GF52986853
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 12.7mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI117920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 529-868-53
L × diam.
1000 mm × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)