GF78424735
Carbon
foil, 5x10mm, thickness 2.0mm, hOpg
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000620, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 784-247-35
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
5 x 10 mm × 2.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)