GF34902109
Carbon
foil, 10x10mm, thickness 2.0mm, hOpg
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000620, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-021-09
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
10 × 10 mm × 2.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34902109-1EA | 4061833652244 |
GF34902109-2EA | 4061829517083 |