GF73390192
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100mm rod, 4.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057915
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 733-901-92
L × diam.
100 mm × 4.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73390192-10EA | 4061829926144 |
GF73390192-2EA | 4061829956554 |
GF73390192-1EA | 4061825436302 |
GF73390192-20EA | 4061829976729 |
GF73390192-5EA | 4061831006933 |