Key Documents
GF70898170
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 900 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617480
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 708-981-70
Lunghezza
900 mm
D.E.
25 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)