GF60178350
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617080
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 601-783-50
Lunghezza
1000 mm
D.E.
5.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)