451029
Potassio cloruro
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potavescent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.99% trace metals basis
tecniche
protein extraction: suitable
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
acetone: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451029-50G | 4061838140166 |
451029-6X10G | |
451029-6X50G | |
451029-10G | 4061838140159 |