Documenti fondamentali
479330
Sigma-Aldrich
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium potassium chloride
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.99% trace metals basis
Composizione
LiCl, 44 wt. %
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
357 °C (lit.)
Densità
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Lithium chloride/potassium chloride eutectic(LKE) can serve as a medium for chemical and electrochemical processing. It has potential application in the field of molten salt batteries, metal refining, pyrochemical nuclear fuel processing and electric power cells.
Applicazioni
LKE can be used to prepare:
  • Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
  • Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
  • Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)