Documenti fondamentali
GF58607950
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 60 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinonimo/i:
SI617028
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 586-079-50
Lunghezza
60 mm
D.E.
1.0 mm
Spessore delle pareti
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF58607950-1EA4061821149442
GF58607950-2EA4061821149459
GF58607950-5EA4061821149466