Key Documents
GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
B 607050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 754-149-11
Lunghezza
100 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)