GF82755557
Quartz - fused
tube, length 900 mm, outside diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617490
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 827-555-57
Lunghezza
900 mm
D.E.
28 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82755557-1EA | 4061821161550 |