Documenti
GF91214423
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 1000 mm, wall thickness 2 mm
Sinonimo/i:
SI617550
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 912-144-23
Lunghezza
1000 mm
D.E.
40 mm
Spessore delle pareti
2 mm