GF69061877
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 25 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT047913
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 690-618-77
Lunghezza
25 mm
Diametro
1.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)