Documenti fondamentali
GF68764090
Platinum/Iridium
rod, 1.8 mm diameter, Pt80%/Ir20%, length 10 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT047918
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-640-90
Lunghezza
10 mm
Diametro
1.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)