267317
Rhenium
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rhenium element
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
foil
Descrizione
19.3 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used as an additive to prepare a molybdenum-titanium-zirconium (TZM) alloy joint to improve its tensile strength.
It can also be used as a catalyst for various hydrodeoxygenation reactions.
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.