GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
Sinonimo/i:
SI676010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
98.7%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 677-858-56
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)