GF54207503
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 542-075-03
Misura
25 × 25 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)