Documenti fondamentali
GF33022785
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
Sinonimo/i:
B 603121
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 330-227-85
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)