Documenti fondamentali
GF62593049
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603202
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 625-930-49
Diametro
50 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)