GF57170189
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 90%/W 10%, thickness 0.40 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TA030480
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 571-701-89
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.40 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57170189-1EA | 4061821138903 |
GF57170189-2EA | 4061821138910 |