262897
Tantalum
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ta
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Quantità
100x100 mm (approximately 41.6 g)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.