GF48730541
Tungsten
wire, 0.457 mm diameter, size 300 mm, condition straight wire
Sinonimo/i:
W 005457, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 487-305-41
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Misura
300 mm
Diametro
0.457 mm
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48730541-5EA | 4061821035202 |
GF48730541-10EA | 4061821035172 |
GF48730541-1EA | 4061821035189 |
GF48730541-2EA | 4061821035196 |