WH0055294M2
Monoclonal Anti-FBXW7 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AGO, Anti-CDC4, Anti-DKFZp686F23254, Anti-F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila), Anti-FBW7, Anti-FBX30, Anti-FBXW6, Anti-SEL10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXW7(55294)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ADSTVKIWDIKTGQCLQTLQGPNKHQSAVTCLQFNKNFVITSSDDGTVKLWDLKTGEFIRNLVTLESGGSGGVVWRIRASNTKLVCAVGSRNGTEETKLLVLDFDVDMK
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?