F2055
Monoclonal Anti-hFBXW7
clone FB407, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ARCHIPELAGO (Drosophila), Anti-Cdc4 (S. serevisia), Anti-F-Box and WD40 Domain Protein 7, Anti-FBW7, Anti-SEL-10 (C. elegance)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FB407, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using human A431 or HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using human A431 cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXW7(55294)
mouse ... Fbxw7(50754)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?