Key Documents
GF46641225
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m
Sinonimo/i:
AE035160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 466-412-25
Lunghezza
0.1 m
Diametro
1.0 mm