GF39088648
Carbon - Vitreous
tube, 50mm, outside diameter 10mm, inside diameter 3mm, wall thickness 3.5mm, glassy carbon
Sinonimo/i:
Carbon - Vitreous, VC007500
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 390-886-48
L × spess. parete
50 mm × 3.5 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 3 mm
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)