GF46167532
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm, gray
Sinonimo/i:
EK303010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 461-675-32
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1 mm
Colore
gray
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)