GF78952922
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 300ám, size 300 × 300 mm, monofil diameter 200ám
Sinonimo/i:
EK308704
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 789-529-22
Misura
300 × 300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)