Documenti fondamentali
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Sinonimo/i:
FE240210
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-591-41
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)