GF38749102
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.05 mm
Sinonimo/i:
FE248703
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 387-491-02
Apertura nominale
0.085 mm
Misura
100 × 100 mm