Key Documents
GF27935994
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FP303250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 279-359-94
Misura
100 × 100 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)