Documenti fondamentali
BR144525
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 19/26, solid
Sinonimo/i:
Conical joint stoppers, Stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Materiali
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
Giunto
joint: ST/NS19/26
Descrizione
octagonal grip
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144525
Descrizione generale
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)