GF47195792
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 6.5 mm, size 300 × 300 mm, gray
Sinonimo/i:
EK303460
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 471-957-92
Misura
300 × 300 mm
Spessore
6.5 mm
Colore
gray