GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL607080
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-456-71
Lunghezza
300 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)