GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
AL607050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 206-819-06
Lunghezza
300 mm
D.E.
2.5 mm
Spessore delle pareti
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)