Documenti fondamentali
GF38787205
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 1 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
ST311030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 387-872-05
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene (PS), film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
GF04664572
Polystyrene
Polystyrene (PS), film, thickness 0.19 mm, L 0.5 m, clear clear
GF72602300
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~192,000
Sigma-Aldrich
430102
Polystyrene