GF82789543
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
ST311030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 827-895-43
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.03 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)