Documenti fondamentali
GF16120112
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear clear
Sinonimo/i:
ST311050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 161-201-12
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.05 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)