GF31087526
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
AG060400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 310-875-26
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)