Key Documents
GF68846552
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
FF216030
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-465-52
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
3 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)