Key Documents
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FE085150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 291-445-27
Lunghezza
50 m
Diametro
1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)