GF73760070
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, temper annealed, length 20 m
Sinonimo/i:
FE085150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 737-600-70
Lunghezza
20 m
Diametro
1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)