Key Documents
GF77027890
Fecralloy® - iron/chromium
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
FE080251
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 770-278-90
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)