Key Documents
GF69474606
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
FK186010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 694-746-06
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)