Key Documents
GF48598475
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
AL166010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-984-75
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)