GF24924089
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI050220
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 249-240-89
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)