Key Documents
GF65583311
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 100 x 100mm, 0.005mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
NI050200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
not light tested (nlt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 655-833-11
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)